Learn More
3-Pirimidin-5-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3485523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10525953 250 mg 250 miligramos
10600335 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10525953
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge CC41704CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 640769-70-6
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.198
Número MDL MFCD05864833
Clave InChI RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
Nombre IUPAC 3-pirimidin-5-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%