Learn More
Isotiocianato de 3-piridilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10324092 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10653783 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324092 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04107DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 17452-27-6
Fórmula molecular C6H4N2S
Peso molecular (g/mol) 136.172
Número MDL MFCD00052351
Clave InChI VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridyl isothiocyanate, pyridine, 3-isothiocyanato, 3-isothiocyanato-pyridine, pyridine-3-isothiocyanate, pyridine,3-isothiocyanato, 3-pyridylisothiocyanate, 3-pyridyl isotiocyanate, acmc-20an1z, 3-pyridyl-isothiocyanate, pyridin-3-isothiocyanate
PubChem CID 2737242
Nombre IUPAC 3-isotiocianatopiridina
SMILES C1=CC(=CN=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridyl isothiocyanate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.22g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.18
Porcentaje de pureza 95%