Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta de 3 dientes
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 80 mm
Entre 0 y 120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- 3 dientes
- Dedos revestidos de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | Entre 0 y 120 mm |
| Jaw Type | 3 dientes |