Learn More
3-Piperidinobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Piperidinobenzaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.26 |
| Porcentaje de pureza | 95% |