Learn More
3-(Feniltio)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354572 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10354572 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04597DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8S2
Número MDL MFCD00052043
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
Clave InChI WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3-(fenilsulfanil)tiofeno
Peso molecular (g/mol) 192.29
PubChem CID 2778902
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.31
Porcentaje de pureza 97%