Learn More
Ácido 3-fenilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11452717 100 g 100 g
11462717 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11452717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14908.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Hydrocinnamic acid is inhibitor of carboxypeptidase. Hydrocinnamic acid was used in the synthesis of three medium-chain acyl-Coenzyme A?s i.e. 3-phenylpropionyl-CoA from mixed anhydrides of fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hidrocinámico es inhibidor de carboxipeptidasa. El ácido hidrocinámico se utilizó en la síntesis de tres acyl-Coenzimas A′ de cadena media, es decir, 3fenilpropionyl-CoA a partir de anhídridos mixtos de ácidos grasos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-52-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002771
Clave InChI XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
Nombre IUPAC ácido 3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionic acid
Punto de fusión 47°C to 50°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 907515
Índice Merck 14,4784
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%