Learn More
3-Fenilftalida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11352917 5 g 5 g
11362917 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11352917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16181.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5398-11-8 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5398-11-8
Número MDL MFCD00023099
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylphthalide
Punto de fusión 116°C to 118°C
Fórmula molecular C15H12O2
Cantidad 5 g
Beilstein 159678
Sinónimo 2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
Clave InChI UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC fenil-(3-feniloxiran-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 224.26
PubChem CID 92219
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99%