Learn More
3-Fenilfenol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10567562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567562 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647474 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10567562
Marca: Thermo Scientific Acros 417660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 580-51-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-51-8
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00002294
Clave InChI UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o
PubChem CID 11381
ChEBI CHEBI:34338
Nombre IUPAC 3-fenilfenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylphenol
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.0°C to 80.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo o trozos cristalinos