Learn More
Ácido 3-fenilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396704 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10706725 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10396704
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC64501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14442-12-7
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD01936010
Clave InChI YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
PubChem CID 737474
Nombre IUPAC ácido 3-fenil-1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%