Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(fenilaminometil)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 11337649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11337649 1 g 1 g
11347649 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11337649
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H28287.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073353-90-8
Fórmula molecular C19H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 309.216
Número MDL MFCD09266198
Clave InChI FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
PubChem CID 46739047
Nombre IUPAC N-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.21
Porcentaje de pureza 97%