Learn More
3-Fenil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-183424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591411 250 g Frasco de vidrio 250 g
10143840 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
2 options
Código de producto. 10591411
Marca: Thermo Scientific Acros 161312500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-97-4
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002950
Clave InChI VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
Nombre IUPAC 3-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1-propanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -18°C
Color Incolora
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)3OH
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 503
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate
Viscosidad 20 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.