Learn More
(3-Fenil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |