Learn More
Formato de 3-pentilo, 94 %
Código de producto. p-7025195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468947 5 g 5 g
11478947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20566.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58368-67-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00049220
Clave InChI YMJOAYHERILFIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentyl formate, acmc-1b22e, formic acid 1-ethylpropyl ester
PubChem CID 13878880
Nombre IUPAC Formato de pentan-3-ilo
SMILES CCC(CC)OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentyl formate
Densidad 0.873
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 94%