Learn More
3-Nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157953 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10563291 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
2 options
Código de producto. 10157953
Marca: Thermo Scientific Acros 129045000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-08-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-08-1
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007265
Clave InChI QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrotoluene, m-nitrotoluene, 3-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-3-nitro, m-methylnitrobenzene, toluene, m-nitro, meta-nitrotoluol, 3-methylnitrobenzene, m-nitrotoluol, nitrotoluene, m
PubChem CID 7422
ChEBI CHEBI:39931
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NO2
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, 321
Índice Merck 15, 6737
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene,miscible with ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.