Learn More
Ácido 3-nitropiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15467227 250 mg 250 miligramos
15457227 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15467227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34293.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59290-82-3
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.108
Número MDL MFCD04114244
Clave InChI YKPIUHZVTZWEEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitroisonicotinic acid, 3-nitropyridine-4-carboxylic acid, 3-nitroisonicotinicacid, 3-nitro-isonicotinic acid, 3-nitro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-nitro, nitroisonicotinic acid, pubchem9763, 4-pyridinecarboxylicacid, 3-nitro
PubChem CID 2762924
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 97%