Learn More
Alcohol 3-nitrobencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11430750 1 g 1 g
11440750 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11430750
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044445.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Nitrobenzyl alcohol is the best substrate for cytosolic alcohol dehydrogenase. 3-Nitrobenzyl alcohol was employed as matrix during fast-atom bombardment mass spectrometry. It was used in isolation of palmitylated peptide fragment from bovine rhodopsin and its characterization by mass spectrometry. It has been used as a liquid matrix for fast atom bombardment[1] and matrix-assisted laser desorption ionization. In electrospray ionization 3-NBA is doped into low surface tension spray solvents to increase analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-25-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007273
Clave InChI CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
Nombre IUPAC (3-nitrofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 29°C to 33°C
Color Amarillo
Densidad 1.300 g/mL
Punto de ebullición 175°C to 180°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 1 g
Beilstein 2044769
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Nitrobenzyl alcohol