Learn More
3-Nitrobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-172166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123660 100 g Frasco de plástico 100 g
10051440 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10123660
Marca: Thermo Scientific Acros 128411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-61-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Número MDL MFCD00007249
Clave InChI ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
Nombre IUPAC 3-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 59.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Punto de ebullición 285.0°C to 290.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 250
Índice Merck 14, 6587
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroformm and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.