Learn More
3'-Nitroacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499557 5 g 5 g
11409567 25 g 25 g
11419567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22062.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-28-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-28-1
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD00017015
Clave InChI KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-nitrophenyl acetamide, 3'-nitroacetanilide, m-nitroacetanilide, 3-nitroacetanilide, acetamide, n-3-nitrophenyl, n-acetyl-m-nitroaniline, 3-nitro-n-acetylaniline, acetanilide, 3'-nitro, unii-qgh8s22nbp, qgh8s22nbp
PubChem CID 31206
Nombre IUPAC N-(3-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Nitroacetanilide
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2211961
Índice Merck 14,6581
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥98%