Learn More
3-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487998 25 g 25 g
15497998 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61456.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2822-50-6
Fórmula molecular C7H5F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.12
Número MDL MFCD03840207
Clave InChI QXIKEFNBFUHDHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-3-nitroaniline, benzenamine,3-nitro-4-trifluoromethoxy, 3-nitro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 5-amino-2-trifluoromethoxy nitrobenzene, pubchem4499, acmc-1cmet, 3-nitro-4-trifluormethoxy-aniline, 3-nitro-4-trifluoromethyloxy aniline, 3-nitro-4-trifluoromethoxy aniline #
PubChem CID 613694
Nombre IUPAC 3-nitro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC(=C(OC(F)(F)F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.543 g/mL
Punto de ebullición 300°C (760 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido