Learn More
Ácido 3-(n-butilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459437 250 mg 250 miligramos
15449437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52693.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 397843-70-8
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.063
Número MDL MFCD04115691
Clave InChI UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-n-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronicacid, 3-n-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-butylamino carbonyl phenyl, acmc-209j7o
PubChem CID 3693263
Nombre IUPAC ácido [3-(butilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 216°C to 224°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 97%