Learn More
3-Morfolin-4-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10084612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10084612 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10779944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10173714 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10084612
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC33814DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 159724-40-0
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD03197165
Clave InChI ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
Nombre IUPAC 3-Morfolina-4-ilanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholin-4-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%