Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur graduada de LDPE de 3 ml
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/paq.
20/paq.
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
Descripción
- Para transferencia de líquidos
- Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 7 ml |
| Calibrado | No |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,5 mm |
| Dimensiones (L x An) | 160 x 7,5 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 47,6 μl |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |