Learn More
3-Metiltiofeno-2-carboxamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11304915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304915 1 g 1 g
11314915 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18092.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76655-99-7
Fórmula molecular C6H7NOS
Peso molecular (g/mol) 141.188
Número MDL MFCD01208055
Clave InChI QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci
PubChem CID 588128
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno-2-carboxamida
SMILES CC1=C(SC=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carboxamide
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 1 g
Beilstein 116188
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.19
Porcentaje de pureza 99%