Learn More
Mercaptoacetato de 3-(metiltio)propilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466097 1 g 1 g
15476097 10 g 10 g
15486097 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33285.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 852997-30-9
Fórmula molecular C6H12O2S2
Peso molecular (g/mol) 180.28
Número MDL MFCD19440668
Clave InChI CNFYMFGPHSETCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio propyl mercaptoacetate, unii-3ri9z9ir02, mercaptoacetic acid 3-methylthio propyl ester, fema no. 4561, acetic acid, mercapto-, 3-methylthio propyl ester, acetic acid, 2-mercapto-, 3-methylthio propyl ester, 3-methylsulfanyl propyl sulfanylacetate acetic acid, mercapto-,3-methylthio propyl ester, 3-methylsulfanyl propyl 2-sulfanylacetate
PubChem CID 46779104
Nombre IUPAC 2-sulfanilacetato de 3-metilsulfanilpropilo
SMILES CSCCCOC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)propyl mercaptoacetate
Densidad 1.152
Punto de ebullición 112°C to 114°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal HSCH2CO2(CH2)3SCH3
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.29
Porcentaje de pureza 98%