Learn More
Yoduro de 3-metilfenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Código de producto. 15415365
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15415365 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15415365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58431.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-24-6
Densidad 0.984
Fórmula molecular C7H7IZn
Número MDL MFCD01311453
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc,iodo 3-methylphenyl, 3-methylphenyl zincylium iodide
Clave InChI GFDZNGFKUKUHTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
Nombre IUPAC yodozinc(1+); metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 283.417
PubChem CID 3614645
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.42