Learn More
3-Metilciclopentan-1,2-diona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389459 10 g 10 g
11399459 50 g 50 g
11483963 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10255.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-70-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001417
Clave InChI OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
Nombre IUPAC 3-metilciclopentano-1,2-diona
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2076520
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza ≥98%