Learn More
3'-Metilbifenil-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15487087 250 mg 250 miligramos
15467087 1 g 1 g
15477087 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15487087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34156.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400744-83-4
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD03424618
Clave InChI LUJIYJCRJKYCRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2759813
Nombre IUPAC 4-(3-metilfenil)benzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 45°C to 49°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-3-methylphenyl benzaldehyde, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methyl, pubchem10294, 4-m-tolyl benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 96%