missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Metilbifenil-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15477087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15477087 5 g 5 g
15487087 250 mg 250 miligramos
15467087 1 g 1 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15477087

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34156.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 400744-83-4
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD03424618
Clave InChI LUJIYJCRJKYCRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2759813
Nombre IUPAC 4-(3-metilfenil)benzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 45°C to 49°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-3-methylphenyl benzaldehyde, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methyl, pubchem10294, 4-m-tolyl benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.