Learn More
3-Methyladenine, MedChemExpress
Código de producto. 16461286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16461286 200 mg 200 miligramos
16491896 500 mg 500 miligramos
16427586 100 mg 100 miligramos
16403697 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16461286
Marca: Medchem Express HY19312
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
Forma física Solid
CAS 5142-23-4
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 3-MA
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98.0%