Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Metiladenina, + 90 %
Código de producto. p-3200943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 10096372
Marca: Thermo Scientific Chemicals 379791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5142-23-4
Fórmula molecular C6H7N5
Peso molecular (g/mol) 149.16
Número MDL MFCD00010531
Clave InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
Nombre IUPAC 3-metilpurin-6-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyladenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.