missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies 3-Methyladenine
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
- 3-Methyladenine has been reported to inhibit autophagy (Seglen & Gordon) by blocking autophagosome formation via the persistent inhibition of class I and transient inhibition of class III phosphoinositide 3-kinase (PI3K; Wu et al.) METABOLISM
- Inhibits autophagy in isolated rat hepatocytes (Wu et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 5142-23-4 |
| Sinónimo | 3-MA; NSC 66389 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C6H7N5 |
| Pureza | ≥95% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido