Learn More
Cloruro de 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465437
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15465437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32689.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-52-5
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD09025371
Clave InChI CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride
PubChem CID 46737538
Nombre IUPAC cloruro de 3-metil-5-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.4706
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.