Learn More
3-Metil-4-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081359
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
Código de producto. 11443684
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-4-nitrobenzonitrilo se utiliza para producir 4-amino-3-metil-benzonitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96784-54-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00017615
Clave InChI IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
PubChem CID 2801434
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitrobenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 78°C to 84°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2443778
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%