Learn More
3-Metil-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11397896 5 g 5 g
11307906 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11397896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13112.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-05-2
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00091833
Clave InChI XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitroanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitroaniline
Punto de fusión 133°C to 137°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2660
Beilstein 2209112
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%