Learn More
3-Metil-4-heptanol, eritro + treo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322307 5 g 5 g
11312307 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09856.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1838-73-9
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00021931
Clave InChI JMRDKKYZLXDPLN-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 102700
Nombre IUPAC 3-methylheptan-4-ol
SMILES CCCC(O)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-heptanol
Nombre de nota erythro + threo
Densidad 0.833
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719273
Sinónimo 3-methyl-4-heptanol, 4-heptanol, 3-methyl, 5-methyl-4-heptanol, 4-heptanol,3-methyl, acmc-1bprc, 3-methyl-4-heptanol, erythro + threo
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 95%