Learn More
3-Metil-3-oxetanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11329889 25 g 25 g
11339889 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11329889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25111.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-3-oxetanometanol se ha utilizado en la preparación de un copolímero en forma de estrella compuesto por un núcleo hiperramificado de poli(3-metil-3-oxetanometanol) y brazos de politetrahidrofurano, el monómero de carbonato cíclico funcionalizado con disulfuro de piridilo, necesario para la síntesis de poli(ε-caprolactona) funcional, que contiene grupos disulfuro de piridilo y δ-lactamas. Se utiliza para sintetizar alcaloides de octahidroindol y γ-butenolidas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3143-02-0
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00010273
Clave InChI NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
PubChem CID 137837
Nombre IUPAC (3-metiloxetan-3-il)metanol
SMILES CC1(COC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Densidad 1.024
Punto de ebullición 79°C to 80°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Beilstein 102773
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.