Learn More
Ácido 3-metil-2-furoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11371397 1 g 1 g
11381397 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11371397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01763.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4412-96-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00014111
Clave InChI BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
Nombre IUPAC ácido 3-metilfurano-2-carboxílico
SMILES CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-furoic acid
Punto de fusión 133°C to 137°C
Cantidad 1 g
Beilstein 116183
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza ≥98%