Learn More
3-Metil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
11450358 250 mL 250 ml
11440358 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 11450358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24527.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-butanone is used for synthesis of heterocyclic compounds and important intermediate of medicine. It is used as an industrial solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2-butanona se utiliza para la síntesis de compuestos heterocíclicos y es un importante producto intermedio en medicina. Se utiliza como disolvente industrial.
Solubilidad
Soluble en agua (8,21 mg/ml a 20 °C), éter, alcohol, acetona y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-80-4
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00008919
Clave InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
Nombre IUPAC 3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butanone
Punto de fusión -92°C
Densidad 0.805
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.388
Cantidad 250 mL
Número UN UN2397
Beilstein 1071238
Índice Merck 14,6090
Información de solubilidad Soluble in water (8.21mg/ml at 20°C),ether,alcohol,acetone,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl isopropyl ketone