Learn More
3-Metil-1-butanol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10330244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330244 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10517752 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10228623 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10330244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002934
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanol
Nombre de nota 98.5%
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 130.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 392
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Índice Merck 15, 5241
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viscosidad 4.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0.002 meq/g max
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.