Learn More
3-Methyl-1-butanol, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-Butanol |
| Punto de fusión | -117°C |
| Densidad | 0.809g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 130°C |
| Límite de explosión | 1.2 to 9% (100°F) |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109.4°F) |
| Punto de ignición | 644°F |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Cantidad | 500 mL |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction