Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15677940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677940 100 mL Glass bottle 100 ml
15607950 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15687940 1 L Glass bottle 1 litro
15697940 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
4 options
Código de producto. 15677940
Marca: Honeywell Research Chemicals M32658100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002934
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanol
Punto de fusión -117°C
Color Incolora
Densidad 0.809g/mL at 25°C
Punto de ebullición 131°C to 132°C
Límite de explosión 1.2 to 9% (100°F)
Temperatura de inflamación 43°C (109.4°F)
Punto de ignición 644°F
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2OH
Cantidad 100 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718835
Densidad del vapor 3 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Presión de vapor 2mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.98