Learn More
Alcohol 3-metoxifenetílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234544 5 g Frasco de vidrio 5 g
10430734 1 g Frasco de vidrio 1 g
10376694 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10234544
Marca: Thermo Scientific Acros 182250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5020-41-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5020-41-7
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002893
Clave InChI UPPGEJSCUZMCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methoxyphenyl ethanol, 3-methoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-methoxy, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, m-methoxy, 3-methoxybenzeneethanol, m-methoxyphenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3-methoxybenzene, acmc-20abd2, 3-methoxyphenethylalcohol
PubChem CID 78724
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenethyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0750g/mL
Punto de ebullición 141.0°C to 143.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5381
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.075
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxyphenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.