Learn More
Ácido 3-metoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11499662 50 g 50 g
11409672 250 g 250 g
11489662 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11499662
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10767.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metoxibenzoico se utiliza en la síntesis y caracterización de 3-metoxibenzoatos de europio (III) y gadolinio (III)1. Se utilizó en la conversión de ácidos carboxílicos aromáticos en ésteres metílicos y en la reducción a los alcoholes primarios correspondientes utilizando un sistema de borohidruro de sodio-THF-metanol
Solubilidad
Soluble en 95 % de etanol (50 mg/ml), agua (2 mg/ml a 25 °C) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-38-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002499
Clave InChI XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
Nombre IUPAC ácido 3-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzoic acid
Punto de fusión 104°C to 108°C
Punto de ebullición 170°C to 172°C (10 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 508838
Información de solubilidad Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methoxybenzoic acid