Learn More
3-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15495547 1 g 1 g
15405557 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15495547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56723-86-5
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD08458144
Clave InChI GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzalderhyde, 3-formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 3-formyl-5-trifluoromethyl anisole, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 21398997
Nombre IUPAC 3-metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.483
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%