Learn More
Ácido 3-metoxi-4-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436407 1 g 1 g
15446407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33574.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 276861-63-3
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD13185682
Clave InChI HBMINIVKUUVKEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 17964130
Nombre IUPAC ácido 3-metoxi-4-(trifluorometil)benzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 209°C to 211°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%