Learn More
3-Metoxi-4-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15166675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15166675 250 mg 250 miligramos
15466867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15166675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33970MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945003-38-3
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD11110997
Clave InChI XIRCMFYUQKUYJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-methoxy-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 17964170
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.488
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%