Learn More
Ácido 3-metoxi-4-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11466136 1 g 1 g
11476136 5 g 5 g
11486136 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11466136
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22982.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7151-68-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7151-68-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002566
Clave InChI CEAVPXDEPGAVDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl benzoic acid, 3-methoxy-p-toluic acid; 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-4-methylbenzoicacid, pubchem2672, 5-carboxy-2-methylanisole, acmc-209oj0
PubChem CID 81579
Nombre IUPAC ácido 3-metoxi-4-metilbenzoico
SMILES COC1=CC(=CC=C1C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1938389
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%