missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7020976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11404474 5 g 5 g
11414474 25 g 25 g
11424474 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11404474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13120.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3179-31-5 | C2H3N3S | 101.13 g/mol

3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 3-mercapto-1,2,4-triazol se ha utilizado en un estudio para diseñar una sonda de superficie basada en dispersión Raman mejorada para la detección rápida y precisa de marcadores de ADN.

Solubilidad
Soluble en agua caliente.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3179-31-5
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.13
Número MDL MFCD00005229
Clave InChI AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
PubChem CID 2723802
SMILES S=C1NNC=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1,2,4-triazole
Punto de fusión 217°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 107731
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.