Learn More
3-yodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499073
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11499073
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11155.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220.009 g/mol
3-Iodophenol is used in esterification, electrophilic aromatic substitution, alkylation, nucleophilic aromatic substitution, Mitsunobu, transition metal-catalyzed cross-coupling, acylation, and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodofenol se usa en la esterificación, la sustitución aromática electrofílica, la alquilación, la sustitución aromática nucleofílica, Mitsunobu, el acoplamiento cruzado catalizado por metales de transición, la acilación y las reacciones de oxidación.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-02-8
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.009
Número MDL MFCD00002261
Clave InChI FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
Nombre IUPAC 3-yodofenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodophenol
Punto de fusión 38°C to 43°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2039304
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%