Learn More
3-Yodobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10417592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
20 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10417592 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10344782 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10398793 20 g Frasco de vidrio 20 GR
3 options
Código de producto. 10417592
Marca: Thermo Scientific Acros 367320050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-40-2
Fórmula molecular C7H8IN
Peso molecular (g/mol) 233.052
Número MDL MFCD00192227
Clave InChI LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
Nombre IUPAC (3-yodofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodobenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7480g/mL
Punto de ebullición 132.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.6380 to 1.6400
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 2354
Gravedad específica 1.748
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.